4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR4395-1G
OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA
174
EUR
APOSOR4395-1G
APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula:
C₁₀H₈ClNO₂S₂ MW: 273,76 g/mol Pto. de fusión: 108…112 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07368551 Núm. CAS: 852180-73-5 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...