1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4396-1G OR4396-250MG OR4396-5G
APOSOR4396-1GEA 59.6 EUR
APOSOR4396-1G APOSOR4396-250MG APOSOR4396-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₃S
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07368558
Núm. CAS: 52206-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III