tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
OR4399-1G
APOSOR4399-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4399-1G
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,277 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788435
Núm. CAS: 188975-88-4