6-Nitroquinoxalina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4401-1G OR4401-5G OR4401-25G
APOSOR4401-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4401-1G APOSOR4401-5G APOSOR4401-25G
6-Nitroquinoxalina
6-Nitroquinoxalina
Formula: C₈H₅N₃O₂
MW: 175,15 g/mol
Pto. de fusión: 175…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462822
Núm. CAS: 6639-87-8