3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(3-(Bromomethyl)phenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4411-1G OR4411-250MG
APOSOR4411-1GEA 1050 EUR
APOSOR4411-1G APOSOR4411-250MG
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,100 g/mol
Pto. de fusión: 71…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368547
Núm. CAS: 253273-90-4
UN: 3261
ADR: 8,III