(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4416-5G
APOSOR4416-5GEA 198 EUR
APOSOR4416-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,1298 g/mol
Pto. de fusión: 59,5…63.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738905
Núm. CAS: 17289-25-7