imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4430-1G OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 27.7 EUR
APOSOR4430-1G APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659603
Núm. CAS: 106850-34-4