2,5-Dibromo-3-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Dibromonicotinaldehyde
OR4434-1G OR4434-250MG OR4434-500MG OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA 314 EUR
APOSOR4434-1G APOSOR4434-250MG APOSOR4434-500MG APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibromo-3-formilpiridina
2,5-Dibromo-3-formilpiridina
Formula: C₆H₃Br₂NO
Pto. de fusión: 75,5…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368560
Núm. CAS: 852181-11-4