3-Carboxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
OR4442-100G OR4442-25G OR4442-5G
APOSOR4442-100GEA 91.5 EUR
APOSOR4442-100G APOSOR4442-25G APOSOR4442-5G
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Pto. de fusión: 240…247 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036833
Núm. CAS: 25487-66-5