2-Cloroanilina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4444-500G OR4444-100G OR4444-1KG
APOSOR4444-500GEA 109 EUR
APOSOR4444-500G APOSOR4444-100G APOSOR4444-1KG
2-Cloroanilina 98+%
2-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
Pto. Ebullición: 209 °C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007656
Núm. CAS: 95-51-2
UN: 2019
ADR: 6.1,II