trans-2-Buteno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 1020 EUR
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Buteno
trans-2-Buteno
Formula: C₄H₈
Pto. Ebullición: 1 °C
Pto. de fusión: –105 °C
Densidad: 0,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: <–30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
UN: 1012
ADR: 2.1,