Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4476-100G OR4476-500G OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA 37.7 EUR
APOSOR4476-100G APOSOR4476-500G APOSOR4476-25G
Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo 99%
Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 50…52 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007439
Núm. CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II