2-Bromo-4-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4479-1G OR4479-5G
APOSOR4479-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4479-1G APOSOR4479-5G
2-Bromo-4-iodopiridina
2-Bromo-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
Pto. de fusión: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03085768
Núm. CAS: 100523-96-4