5-Bromo-2-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4485-100G OR4485-25G OR4485-5G
APOSOR4485-100GEA 116 EUR
APOSOR4485-100G APOSOR4485-25G APOSOR4485-5G
5-Bromo-2-nitropiridina
5-Bromo-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160411
Núm. CAS: 39856-50-3