2,3-Dibromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 219 EUR
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopiridina
2,3-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 249…250 °C
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234014
Núm. CAS: 13534-89-9