Ácido 2-bromonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
Ácido 2-bromonicotinico
Ácido 2-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 200…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646068
Núm. CAS: 35905-85-2