Cloruro de 4-bromo-2,6-diclorobencenosulfonilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4495-5G OR4495-1G
APOSOR4495-5GEA 58 EUR
APOSOR4495-5G APOSOR4495-1G
Cloruro de 4-bromo-2,6-diclorobencenosulfonilo 96%
Cloruro de 4-bromo-2,6-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂BrCl₃O₂S
MW: 324,41 g/mol
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094651
Núm. CAS: 351003-54-8
UN: 3261
ADR: 8,II