5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR450002-1G
APOSOR450002-1GEA 56.7 EUR
APOSOR450002-1G
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042744
Núm. CAS: 1159981-95-9