2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
OR450004-25G
APOSOR450004-25GEA 102 EUR
APOSOR450004-25G
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026784
Núm. CAS: 40003-41-6