Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate, 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, Ethyl 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
OR450016-100G
APOSOR450016-100GEA 191 EUR
APOSOR450016-100G
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,1665 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005199
Núm. CAS: 51605-32-4