Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR450017-1G OR450017-5G OR450017-500MG
APOSOR450017-1GEA 109 EUR
APOSOR450017-1G APOSOR450017-5G APOSOR450017-500MG
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Ethyl ethoxyiminoacetate
Formula: C₆H₁₁NO₃
Densidad: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06797654
Núm. CAS: 816-27-3