Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 140 EUR
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₁BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00207970
Núm. CAS: 5775-90-6