5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR450024-1G OR450024-5G
APOSOR450024-1GEA 79.9 EUR
APOSOR450024-1G APOSOR450024-5G
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
5-Bromoisoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₉BrClN
MW: 234.5200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700135
Núm. CAS: 919346-89-7