2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR450025-1G OR450025-25G OR450025-5G
APOSOR450025-1GEA 40.6 EUR
APOSOR450025-1G APOSOR450025-25G APOSOR450025-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
Pto. Ebullición: 72…75 °C
Pto. de fusión: 18…19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055262
Núm. CAS: 3099-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III