tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45003-1G OR45003-5G
APOSOR45003-1GEA 0 EUR
APOSOR45003-1G APOSOR45003-5G
tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115319
Núm. CAS: 190900-21-1