8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR450078-1G
OR450078-25G
OR450078-5G
APOSOR450078-1GEA
72.5
EUR
APOSOR450078-1G
APOSOR450078-25G
APOSOR450078-5G
8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₆BrN₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11504901 Núm. CAS: 1072944-59-2 |