3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR450088-1G OR450088-250MG
APOSOR450088-1GEA 377 EUR
APOSOR450088-1G APOSOR450088-250MG
3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
Formula: C₄H₃N₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01573074
Núm. CAS: 7338-75-2