6-Cloro-m-anísidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-5-metoxianilina, 6-Cloro-3-anísidina
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 29 EUR
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Cloro-m-anísidina
6-Cloro-m-anísidina
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Pto. Ebullición: 135…137 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047830
Núm. CAS: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1 III