6-Cloro-m-anísidina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-5-metoxianilina clorhidrato, 6-Cloro-3-anísidina clorhidrato, Cloruro de 2-cloro-5-metoxianilinio
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
6-Cloro-m-anísidina clorhidrato
6-Cloro-m-anísidina clorhidrato
Formula: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194.06 g/mol
Pto. de fusión: 207 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012962
Núm. CAS: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3