5-Cloro-2-iodoanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4504-100G OR4504-25G OR4504-5G
APOSOR4504-100GEA 149 EUR
APOSOR4504-100G APOSOR4504-25G APOSOR4504-5G
5-Cloro-2-iodoanilina
5-Cloro-2-iodoanilina
Formula: C₆H₅ClIN
Pto. de fusión: 40…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738960
Núm. CAS: 6828-35-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III