Chroman-6-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45040-1G OR45040-250MG
APOSOR45040-1GEA 306 EUR
APOSOR45040-1G APOSOR45040-250MG
Chroman-6-carbaldehyde
Chroman-6-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Pto. Ebullición: 98…104 °C/0.6mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08146589
Núm. CAS: 55745-97-6