1-Cloro-3,5-dibromobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 74.1 EUR
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Cloro-3,5-dibromobenceno
1-Cloro-3,5-dibromobenceno
Formula: C₆H₃Br₂Cl
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de fusión: 91…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070765
Núm. CAS: 14862-52-3