(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR45088-25G OR45088-5G
APOSOR45088-25GEA 0 EUR
APOSOR45088-25G APOSOR45088-5G
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formula: C₁₀H₂₀NO₇P
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178893
Núm. CAS: 89524-98-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III