1,6-Dibromohexano 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexamethylen dibromide
OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 37.7 EUR
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromohexano 97+%
1,6-Dibromohexano
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Pto. Ebullición: 242…244 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000272
Núm. CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III