2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45097-1G OR45097-250MG
APOSOR45097-1GEA 250 EUR
APOSOR45097-1G APOSOR45097-250MG
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₄H₅BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08275734
Núm. CAS: 373384-19-1