1,3-Diiodopropano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethylene diiodide
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropano
1,3-Diiodopropano
Formula: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Pto. Ebullición: 111…113 °C/23mmHg
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001097
Núm. CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4