1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Acetyl-3-azetidinecarboxylic Acid
OR451028-5G OR451028-1G
APOSOR451028-5GEA 342 EUR
APOSOR451028-5G APOSOR451028-1G
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406968
Núm. CAS: 97628-91-6