4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tetrahydrothiopyran-4-one 1,1-Dioxide, 4-Tetrahydrothiopyranone 1,1-dioxide, 4-Oxothiane 1,1-Dioxide
OR451043-5G OR451043-25G
APOSOR451043-5GEA 132 EUR
APOSOR451043-5G APOSOR451043-25G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formula: C₅H₈O₃S
MW: 148,1802 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460698
Núm. CAS: 17396-35-9