Quinoleína 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR45105-100G OR45105-500G OR45105-250G OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA 69.6 EUR
APOSOR45105-100G APOSOR45105-500G APOSOR45105-250G APOSOR45105-25G
Quinoleína 98%
Quinoleína
Formula: C₉H₇N
Pto. Ebullición: 236…238 °C
Pto. de fusión: –17 to –13 °C
Densidad: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006736
Núm. CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III