Methanesulphonylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylsulphonyl)acetic acid
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 29 EUR
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Formula: C₃H₆O₄S
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051843
Núm. CAS: 2516-97-4