2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-dichloropyrazine-2-carbonitrile
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 200 EUR
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Formula: C₅HCl₂N₃
MW: 173,9875 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193460
Núm. CAS: 313339-92-3