(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451095-1G OR451095-5G
APOSOR451095-1GEA 121 EUR
APOSOR451095-1G APOSOR451095-5G
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,3312 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772101
Núm. CAS: 674792-04-2