2,4-Dibromoanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 64.2 EUR
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanísol
2,4-Dibromoanísol
Formula: C₇H₆Br₂O
MW: 265.93 g/mol
Pto. Ebullición: 82…88 °C/0.3mmHg
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000079
Núm. CAS: 21702-84-1