N-tert-Butylhydroxylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(tert-Butyl)hydroxylamine
OR45111-250MG
APOSOR45111-250MGEA 183 EUR
APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Pto. de fusión: 59…65 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06653532
Núm. CAS: 16649-50-6