(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451112-1G OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA 201 EUR
APOSOR451112-1G APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol
Formula: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07374454
Núm. CAS: 98480-31-0