2-Iodo-4-nitrofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 95.7 EUR
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrofenol 97%
2-Iodo-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄INO₃
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01165664
Núm. CAS: 89487-91-2