Ciclobutilmetilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclobutyl methyl bromide
OR451132-1G OR451132-5G OR451132-25G
APOSOR451132-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451132-1G APOSOR451132-5G APOSOR451132-25G
Ciclobutilmetilo bromuro 98%
Ciclobutilmetilo bromuro
Formula: C₅H₉Br
Pto. Ebullición: 145…148 °C
Densidad: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040960
Núm. CAS: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III