tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451134-1G OR451134-250MG
APOSOR451134-1GEA 0 EUR
APOSOR451134-1G APOSOR451134-250MG
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028429
Núm. CAS: 1142211-17-3