Ácido 5-quinolinacarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451147-5G OR451147-1G OR451147-10G
APOSOR451147-5GEA 66.7 EUR
APOSOR451147-5G APOSOR451147-1G APOSOR451147-10G
Ácido 5-quinolinacarboxílico
Ácido 5-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047608
Núm. CAS: 7250-53-5