4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451149-1G OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA 430 EUR
APOSOR451149-1G APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₆ClN
Pto. de fusión: 291…294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632538
Núm. CAS: 137730-67-7